1-Vinylnaphthalene 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina
Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Purity: 95%
CAS No.: 826-74-4
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
MDL No.: MFCD00075766
Formuła:
C₁₂H₁₀ Temp. Wrzenia: 135…138 °C Temp. topnienia: 21 °C Gęstość: 1,04 Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00075766 Numer CAS: 826-74-4 Numer WE (dawny EINECS): 212-560-5 |