Drukuj
Maślan izoamylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14724.0250 8.14724.1000
8.14724.0250EA 0 PLN
8.14724.0250 8.14724.1000
Maślan izoamylu, Sigma-Aldrich®
Maślan izoamylu
Formuła: C₉H₁₈O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044888
Numer CAS: 106-27-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-380-8
Jednostka: 2620
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.5 g/l (50 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 178 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Flash Point 59 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)