Maślan izoamylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Isopentyl butyrate, Isoamyl Butyrate
B21103.22
B21103.36
B21103.22EA
244
PLN
B21103.22
B21103.36
Maślan izoamylu ≥98%
Maślan izoamylu
Purity: 98%
CAS No.: 106-27-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.411
Odour: Fruit-like
Melting Point: -73°
Boiling Point: 178°
Merck Reference: 14,5115
UN No.: 2620
MDL No.: MFCD00044888
Formuła:
C₉H₁₈O₂ MW: 158.24 g/mol Temp. Wrzenia: 178 °C Temp. topnienia: –73 °C Gęstość: 0.88 Temp. Zapłonu: 59 °C (138 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044888 Numer CAS: 106-27-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-380-8 Jednostka: 2620 ADR: 3 III |