4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H31904.03
H31904.06
H31904.03EA
512
PLN
H31904.03
H31904.06
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 261952-05-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 22-28°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631596
Formuła:
C₉H₆F₃N MW: 185.15 g/mol Temp. topnienia: 22…28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631596 Numer CAS: 261952-05-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |