Drukuj
Kwas diglikolowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-Oxydiacetic acid
162261000 162265000 162260025
ACRO162261000EA 370 PLN
ACRO162261000 ACRO162265000 ACRO162260025
Kwas diglikolowy 98%
Kwas diglikolowy
Formuła: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Temp. topnienia: 141…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004309
Numer CAS: 110-99-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-823-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %