Kwas diglikolowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2'-Oxydiacetic acid
B23758.14
B23758.22
B23758.36
B23758.14EA
230
PLN
B23758.14
B23758.22
B23758.36
Kwas diglikolowy ≥98%
Kwas diglikolowy
Purity: 98%
CAS No.: 110-99-6
Molecular Formula: C4H6O5
Formula Weight: 134.09
Melting Point: 140-145°
Beilstein Reference: 1072117
Formuła:
C₄H₆O₅ MW: 134.09 g/mol Temp. topnienia: 140…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004309 Numer CAS: 110-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-823-5 |