Oktylosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
[BMIM] [OctSO4]
H27720.06
H27720.18
H27720.06EA
301
PLN
H27720.06
H27720.18
Oktylosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy ≥99%
Oktylosiarczan 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Purity: 99%
CAS No.: 445473-58-5
Molecular Formula: C16H32N2O4S
Formula Weight: 348.50
MDL No.: MFCD03788914
Formuła:
C₁₆H₃₂N₂O₄S MW: 348.51 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03788914 Numer CAS: 445473-58-5 |