Drukuj
Tryptamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(1H-indol-3-yl)ethan-1-amine
186120100 186120500 186122500
ACRO186120100EA 174 PLN
ACRO186120100 ACRO186120500 ACRO186122500
Tryptamina 98%
Tryptamina
Formuła: C₁₀H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 137 °C (,1 mmHg)
Temp. topnienia: 113…117 °C
Temp. Zapłonu: 185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005661
Numer CAS: 61-54-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-510-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Water ≤2 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Appearance of solution (1% soln. in MeOH) clear, yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %