Jodek 1-metylo-3-propyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-Methyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
H27682.06
H27682.18
H27682.06EA
526
PLN
H27682.06
H27682.18
Jodek 1-metylo-3-propyloimidazoliowy ≥98%
Jodek 1-metylo-3-propyloimidazoliowy
Purity: 98%
CAS No.: 119171-18-5
Molecular Formula: C7H13IN2
Formula Weight: 252.09
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₃IN₂ MW: 252.1 g/mol Temp. Wrzenia: 301…304 °C Gęstość: 1.54 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08276385 Numer CAS: 119171-18-5 |