Drukuj
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
536083-10ML 536083-1ML
SIAL536083-10MLEA 2720 PLN
SIAL536083-10ML SIAL536083-1ML
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Formuła: C₈H₄F₆S
MW: 246.18 g/mol
Numer MDL: MFCD00042273
Numer CAS: 130783-02-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III