3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
A14669.03
A14669.06
A14669.03EA
606
PLN
A14669.03
A14669.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Purity: 98%
CAS No.: 130783-02-7
Molecular Formula: C8H4F6S
Formula Weight: 246.18
Boiling Point: 63-64°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042273
Formuła:
C₈H₄F₆S MW: 246.18 g/mol Temp. Wrzenia: 63…64 °C (15 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042273 Numer CAS: 130783-02-7 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |