2-Amino-5-fluorobenzotiazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51022.MD
H51022.03
H51022.MDEA
549
PLN
H51022.MD
H51022.03
2-Amino-5-fluorobenzotiazol 98%
2-Amino-5-fluorobenzotiazol
Purity: 98%
CAS No.: 20358-07-0
Molecular Formula: C7H5FN2S
Formula Weight: 168.19
MDL No.: MFCD05664560
Formuła:
C₇H₅FN₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05664560 Numer CAS: 20358-07-0 |