Drukuj
Malonian disodu hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Malonic acid disodium salt hydrate
413500250 413501000 413505000
ACRO413500250EA 179 PLN
ACRO413500250 ACRO413501000 ACRO413505000
Malonian disodu hydrat 99%
Malonian disodu hydrat
Formuła: C₃H₂Na₂O₄·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149114
Numer CAS: 132499-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-514-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 13 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %