Drukuj
1-Acetylo-4-piperydon 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
166820250 166821000
ACRO166820250EA 357 PLN
ACRO166820250 ACRO166821000
1-Acetylo-4-piperydon 97%
1-Acetylo-4-piperydon
Formuła: C₇H₁₁NO₂
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006190
Numer CAS: 32161-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 250-937-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5015 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test