1-Acetylo-4-piperydon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Acetyl-4-piperidone
A13512.06
A13512.14
A13512.06EA
366
PLN
A13512.06
A13512.14
1-Acetylo-4-piperydon ≥99%
1-Acetylo-4-piperydon
Purity: 99%
CAS No.: 32161-06-1
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 112°(234°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 218°
Beilstein Reference: 116031
MDL No.: MFCD00006190
Formuła:
C₇H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 218 °C Gęstość: 1,146 Temp. Zapłonu: 112 °C (234 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006190 Numer CAS: 32161-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 250-937-6 |