Drukuj
1-Bromo-3,6-dioksaheptan tech. 90% stabilised, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilizacja: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 442 PLN
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-3,6-dioksaheptan tech. 90% stabilised, Technical Grade
1-Bromo-3,6-dioksaheptan
Formuła: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 156 °C
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1.347
Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000238
Numer CAS: 54149-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 259-000-6