1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H27161.06
H27161.18
H27161.06EA
708
PLN
H27161.06
H27161.18
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ≥99%
1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
Purity: 99%
CAS No.: 244193-52-0
Molecular Formula: C12H23BF4N2
Formula Weight: 282.13
MDL No.: MFCD03095434
Formuła:
C₁₂H₂₃BF₄N₂ Gęstość: 1,120 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095434 Numer CAS: 244193-52-0 |