Drukuj
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Bromophenyl)ethanol
393640250 393640010 393640050
ACRO393640250EA 1010 PLN
ACRO393640250 ACRO393640010 ACRO393640050
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. topnienia: 54…56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065001
Numer CAS: 5411-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-491-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %