Drukuj
Etylomalonian dietylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
114361000 114365000
ACRO114361000EA 151 PLN
ACRO114361000 ACRO114365000
Etylomalonian dietylu 99%
Etylomalonian dietylu
Formuła: C₉H₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 75…77 °C (5 mmHg)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009167
Numer CAS: 133-13-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-093-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ