4-Chloromaślan etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11070.22
A11070.36
A11070.22EA
343
PLN
A11070.22
A11070.36
4-Chloromaślan etylu ≥98%
4-Chloromaślan etylu
Purity: 98%
CAS No.: 3153-36-4
Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH2CH3
Formula Weight: 150.61
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 1098810
MDL No.: MFCD00001004
Formuła:
C₆H₁₁ClO₂ MW: 150.6 g/mol Temp. Wrzenia: 185…186 °C Gęstość: 1.077 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001004 Numer CAS: 3153-36-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-591-3 |