Trioctan terbu hydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Terbium(III) acetate hydrate
A17388.06
A17388.14
A17388.06EA
1140
PLN
A17388.06
A17388.14
Trioctan terbu hydrat 99%
Trioctan terbu hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 100587-92-6
Molecular Formula: Tb(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 336.08(anhy)
MDL No.: MFCD00149233
Formuła:
C₆H₉O₆Tb·H₂O MW: 354.07 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149233 Numer CAS: 100587-92-6 Numer WE (dawny EINECS): 247-065-3 |