2-Amino-4-tert-butylofenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22964.06
B22964.14
B22964.06EA
256
PLN
B22964.06
B22964.14
2-Amino-4-tert-butylofenol 97%
2-Amino-4-tert-butylofenol
Purity: 97%
CAS No.: 1199-46-8
Molecular Formula: C10H15NO
Formula Weight: 165.23
Melting Point: 162-164°
MDL No.: MFCD00007698
Formuła:
C₁₀H₁₅NO Temp. topnienia: 162…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007698 Numer CAS: 1199-46-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-844-1 |