Izomaślan metylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 547-63-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCO2CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.3840
Odour: Pleasant
Melting Point: -85°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1740720
Merck Reference: 14,6088
UN No.: 1237
MDL No.: MFCD00008914
Formuła:
C₅H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 90…92 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 0,891 Temp. Zapłonu: 3 °C (37 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008914 Numer CAS: 547-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 208-929-5 Jednostka: 1237 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6088 |