Chlorek izobutyrylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 79-30-1
Molecular Formula: (CH3)2CHCOCl
Formula Weight: 106.55
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4070
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -90°
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 605393
UN No.: 2395
MDL No.: MFCD00000717
Formuła:
C₄H₇ClO Temp. Wrzenia: 91…93 °C Temp. topnienia: ∼–90 °C Gęstość: 1,017 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000717 Numer CAS: 79-30-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-194-1 Jednostka: 2395 ADR: 3,II |