Drukuj
Chlorek izobutyrylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Chlorek 2-metylopropionylu, Chlorek 2-metylopropanoilu
MQ100
139122-5G 139122-100G 139122-500G
SIAL139122-5GEA 223 PLN
SIAL139122-5G SIAL139122-100G SIAL139122-500G
Chlorek izobutyrylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek izobutyrylu
Formuła: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Numer MDL: MFCD00000717
Numer CAS: 79-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-194-1
Jednostka: 2395
ADR: 3 II