Drukuj
Chlorek izobutyrylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek 2-metylopropionylu, Chlorek 2-metylopropanoilu
160660010 160660100 160662500
ACRO160660010EA 890 PLN
ACRO160660010 ACRO160660100 ACRO160662500
Chlorek izobutyrylu 98%
Chlorek izobutyrylu
Formuła: C₄H₇ClO
MW: 106.55 g/mol
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 1.017 g/cm³
Temp. Zapłonu: 1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000717
Numer CAS: 79-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-194-1
Jednostka: 2395
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA