6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2,3,4-Tetrahydro-6-methylquinoline
A15245.09
A15245.18
A15245.09EA
1210
PLN
A15245.09
A15245.18
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98%
6-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 91-61-2
Molecular Formula: C10H13N
Formula Weight: 147.22
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 262-263°/712mm
MDL No.: MFCD00023887
Formuła:
C₁₀H₁₃N MW: 147.22 g/mol Temp. Wrzenia: 262…263 °C (712 mmHg) Temp. topnienia: 33…37 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023887 Numer CAS: 91-61-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-083-0 |