1,2,3,4-Tetrahydrochinolina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22750.22
B22750.36
B22750.C4
B22750.PG
B22750.A1
B22750.22EA
372
PLN
B22750.22
B22750.36
B22750.C4
B22750.PG
B22750.A1
1,2,3,4-Tetrahydrochinolina ≥99%
1,2,3,4-Tetrahydrochinolina
Purity: 99%
CAS No.: 635-46-1
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5950
Melting Point: ca 14°
Boiling Point: 248-250°
Beilstein Reference: 116149
MDL No.: MFCD00006693
Formuła:
C₉H₁₁N Temp. Wrzenia: 248…250 °C Temp. topnienia: ∼ 14 °C Gęstość: 1,059 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006693 Numer CAS: 635-46-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-237-6 |