Drukuj
L-Treonina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8625-100G T8625-10G T8625-1G T8625-1KG T8625-25G T8625-500G
SIALT8625-100GEA 923 PLN
SIALT8625-100G SIALT8625-10G SIALT8625-1G SIALT8625-1KG SIALT8625-25G SIALT8625-500G
L-Treonina, Sigma-Aldrich®
L-Treonina
Formuła: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064270
Numer CAS: 72-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-774-1