DL-Treonina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10606.14
A10606.22
A10606.36
A10606.14EA
343
PLN
A10606.14
A10606.22
A10606.36
DL-Treonina ≥99%
DL-Treonina
Purity: 99%
CAS No.: 80-68-2
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: ca 244° dec.
Beilstein Reference: 1721647
Merck Reference: 14,9380
MDL No.: MFCD00063722
Formuła:
C₄H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063722 Numer CAS: 80-68-2 Numer WE (dawny EINECS): 201-300-6 Klasyfikacja Merck : 14,9380 |