Drukuj
DL-Treonina 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
138940250 138941000 138945000
ACRO138940250EA 242 PLN
ACRO138940250 ACRO138941000 ACRO138945000
DL-Treonina 99.5%
DL-Treonina
Formuła: C₄H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00063722
Numer CAS: 80-68-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-300-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 98.0 to 101.0 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids (TLC) Passes test