3,5-Dimetoksyfenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22283.09
B22283.18
B22283.09EA
570
PLN
B22283.09
B22283.18
3,5-Dimetoksyfenol ≥98%
3,5-Dimetoksyfenol
Purity: 98%
CAS No.: 500-99-2
Molecular Formula: C8H10O3
Formula Weight: 154.16
Flash Point: 78°(173°F)
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 172-175°/17mm
Beilstein Reference: 1239156
MDL No.: MFCD00008388
Formuła:
C₈H₁₀O₃ MW: 154.17 g/mol Temp. Wrzenia: 172…175 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 45…47 °C Temp. Zapłonu: 78 °C (173 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008388 Numer CAS: 500-99-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-917-7 |