Kwas (S)-(+)-2-aminomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
H-Abu-OH, L-alpha-Amino-N-Butyric acid, L-2-Aminobutyric acid, (S)-2-Aminobutanoic acid
L13984.03
L13984.06
L13984.14
L13984.03EA
417
PLN
L13984.03
L13984.06
L13984.14
Kwas (S)-(+)-2-aminomasłowy ≥98%
Kwas (S)-(+)-2-aminomasłowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-24-6
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formuła:
C₄H₉NO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064415 Numer CAS: 1492-24-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-083-3 Klasyfikacja Merck : 14,428 |