Drukuj
3,5-Dimetoksyfenol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158120100 158120500
ACRO158120100EA 423 PLN
ACRO158120100 ACRO158120500
3,5-Dimetoksyfenol 97%
3,5-Dimetoksyfenol
Formuła: C₈H₁₀O₃
MW: 154.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…175 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: 40…45 °C
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008388
Numer CAS: 500-99-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-917-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to pink Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm