(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH
L14096.03
L14096.06
L14096.03EA
330
PLN
L14096.03
L14096.06
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid ≥98%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2623-91-8
Molecular Formula: C4H9NO2
Formula Weight: 103.12
Melting Point:
Formuła:
C₄H₉NO₂ MW: 103.12 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064414 Numer CAS: 2623-91-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-084-4 |