Keton etylowo-winylowy ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Penten-3-one
Stabilizacja:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
L06829.06
L06829.14
L06829.06EA
822
PLN
L06829.06
L06829.14
Keton etylowo-winylowy ≥97% stabilised
Keton etylowo-winylowy
Stabilized
Purity: 97%
CAS No.: 1629-58-9
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pungent
Boiling Point: 103-104°
Beilstein Reference: 1735857
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00009316
Formuła:
C₅H₈O MW: 84.12 g/mol Temp. Wrzenia: 103…104 °C Gęstość: 0.844 Temp. Zapłonu: –6 °C (21 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009316 Numer CAS: 1629-58-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-624-3 Jednostka: 3286 ADR: 3 II |