Chlorek 4-chloromaślanu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4635-59-0
Molecular Formula: C4H6Cl2O
Formula Weight: 141.00
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 773860
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00000754
Formuła:
C₄H₆Cl₂O Temp. Wrzenia: 173…174 °C Temp. topnienia: –49 °C Gęstość: 1,258 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000754 Numer CAS: 4635-59-0 Numer WE (dawny EINECS): 225-059-1 Jednostka: 2927 ADR: 6.1,II |