Drukuj
Chlorek 4-chloromaślanu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Chlorobutanoyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C30604-100G C30604-5G
SIALC30604-100GEA 220 PLN
SIALC30604-100G SIALC30604-5G
Chlorek 4-chloromaślanu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-chloromaślanu
Formuła: C₄H₆Cl₂O
MW: 141 g/mol
Numer MDL: MFCD00000754
Numer CAS: 4635-59-0
Numer WE (dawny EINECS): 225-059-1
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II