Drukuj
Chlorek 4-chloromaślanu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chlorobutanoyl Chloride
108902500 108900010
ACRO108902500EA 213 PLN
ACRO108902500 ACRO108900010
Chlorek 4-chloromaślanu 98%
Chlorek 4-chloromaślanu
Formuła: C₄H₆Cl₂O
MW: 141 g/mol
Temp. Wrzenia: 173…174 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 1.25 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000754
Numer CAS: 4635-59-0
Numer WE (dawny EINECS): 225-059-1
Jednostka: 2922
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4605 to 1.4625 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Solubility (in water) Passes test
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.02 % 2-Butanone
Titrable acid ≤0.0005 meq/g