Chlorek kwasu 4-bromomasłowego 97
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12094.06
A12094.14
A12094.22
A12094.06EA
272
PLN
A12094.06
A12094.14
A12094.22
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego 97
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego
Purity: 97%
CAS No.: 927-58-2
Molecular Formula: C4H6BrClO
Formula Weight: 185.45
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 102-103°/40mm
Beilstein Reference: 1743026
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000753
Formuła:
C₄H₆BrClO MW: 185.45 g/mol Temp. Wrzenia: 102…103 °C (40 mmHg) Gęstość: 1.600 Temp. Zapłonu: 91 °C (195 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000753 Numer CAS: 927-58-2 Numer WE (dawny EINECS): 213-154-0 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |