Drukuj
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
251933-25G 251933-5G
SIAL251933-25GEA 663 PLN
SIAL251933-25G SIAL251933-5G
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego, Sigma-Aldrich®
Chlorek kwasu 4-bromomasłowego
Formuła: C₄H₆BrClO
MW: 185.45 g/mol
Numer MDL: MFCD00000753
Numer CAS: 927-58-2
Numer WE (dawny EINECS): 213-154-0
Jednostka: 3265
ADR: 8 II