Drukuj
Siarczan palladu(II) dihydrat ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
12165.03 12165.06
12165.03EA 0 PLN
12165.03 12165.06
Siarczan palladu(II) dihydrat ≥99.95% (metals basis) Pd ≥ 44.1%, Premion®
Siarczan palladu(II) dihydrat
Purity: 99.95% CAS No.: 13444-98-9 Molecular Formula: O4PdS.2H2O Formula Weight: 238.51 (202.48anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red to brown Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011173
Formuła: O₄PdS·2H₂O
MW: 238.51 g/mol
Temp. topnienia: Dec.
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011173
Numer CAS: 13444-98-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-957-8
Jednostka: 3260
ADR: 8 III