Siarczan palladu(II) dihydrat ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42529.03
42529.06
42529.03EA
1420
PLN
42529.03
42529.06
Siarczan palladu(II) dihydrat ≥99% (metals basis)
Siarczan palladu(II) dihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 13444-98-9
Molecular Formula: O4PdS.2H2O
Formula Weight: 238.51 (202.48anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in cold water; decomposes in hot water
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011173
Formuła:
O₄PdS·2H₂O MW: 238.51 g/mol Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011173 Numer CAS: 13444-98-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-957-8 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |