Drukuj
Kwas metylomalonowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
127090050 127090250 127091000
ACRO127090050EA 257 PLN
ACRO127090050 ACRO127090250 ACRO127091000
Kwas metylomalonowy 96%
Kwas metylomalonowy
Formuła: C₄H₆O₄
Temp. topnienia: 129…136 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002656
Numer CAS: 516-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-219-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Color scale ≤100 APHA
Acidity ≤0.1 %