Kwas etylomalonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20715.06
B20715.14
B20715.22
B20715.06EA
257
PLN
B20715.06
B20715.14
B20715.22
Kwas etylomalonowy ≥97%
Kwas etylomalonowy
Purity: 98%
CAS No.: 601-75-2
Molecular Formula: CH3CH2CH(CO2H)2
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 774334
Formuła:
C₅H₈O₄ Temp. topnienia: 112…114 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002668 Numer CAS: 601-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-007-2 |