1-Metylo-4-piperydon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1445-73-4
Molecular Formula: C6H11NO
Formula Weight: 113.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 55-58°/10mm
Beilstein Reference: 106924
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006191
Formuła:
C₆H₁₁NO Temp. Wrzenia: 55…58 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,973 Temp. Zapłonu: 60 °C (140 °F) |
Numer MDL:
MFCD00006191 Numer CAS: 1445-73-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-895-5 ADR: 3,III |