Tlenek mezytylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05791.0100
8.05791.1000
8.05791.0100EA
157
PLN
8.05791.0100
8.05791.1000
Tlenek mezytylu, Sigma-Aldrich®
Tlenek mezytylu
Formuła:
C₆H₁₀O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008900 Numer CAS: 141-79-7 Numer WE (dawny EINECS): 205-502-5 Jednostka: 1229 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 30 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 98.14 g/mol |
Boiling Point | 130 °C |
Vapor Pressure | 10.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 28 °C |
Refractive Index | 1.4445 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 10.1 %(V) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 344 °C |