Drukuj
Tlenek mezytylu mixture of alpha- and beta-isomers 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Metylopent-3-en-2-on
125600010 125600025 125600100
ACRO125600010EA 445 PLN
ACRO125600010 ACRO125600025 ACRO125600100
Tlenek mezytylu mixture of alpha- and beta-isomers 99%
Tlenek mezytylu
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 129 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –53 °C
Gęstość: 0,854 g/cm³
Temp. Zapłonu: 28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008900
Numer CAS: 141-79-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-502-5
Jednostka: 1229
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
Density (20/4°C) 0.852 to 0.856 kg/l
GC 90 % alpha-Isomer
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %