Drukuj
4-Bromomaślan metylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-bromobutanoate
365830100 365830500
ACRO365830100EA 132 PLN
ACRO365830100 ACRO365830500
4-Bromomaślan metylu 98+%
4-Bromomaślan metylu
Formuła: C₅H₉BrO₂
MW: 181.03 g/mol
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041482
Numer CAS: 4897-84-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-523-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %