Drukuj
4-Bromomaślan etylu 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 4-bromobutyrate
173351000 173355000 173350025
ACRO173351000EA 441 PLN
ACRO173351000 ACRO173355000 ACRO173350025
4-Bromomaślan etylu 97+%
4-Bromomaślan etylu
Formuła: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1.36 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000259
Numer CAS: 2969-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-005-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %